N-(4-Piperidinyl)acetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Piperidin-4-yl)acetamide
OR13965-1G OR13965-5G
APOSOR13965-1GEA 69.6 EUR
APOSOR13965-1G APOSOR13965-5G
N-(4-Piperidinyl)acetamid
N-(4-Piperidinyl)acetamid
Formel: C₇H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05254805
CAS-Nummer: 5810-56-0