3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797489
CAS-Nummer: 364794-80-9