2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798214
CAS-Nummer: 93668-43-0