(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13894-1G OR13894-500MG OR13894-5G
APOSOR13894-1GEA 24.8 EUR
APOSOR13894-1G APOSOR13894-500MG APOSOR13894-5G
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064217
CAS-Nummer: 7021-09-2