3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 319 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 151…155 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00195574
CAS-Nummer: 5325-04-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR