4-Bromanthranilsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 66.7 EUR
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
4-Bromanthranilsäure 95%
4-Bromanthranilsäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 230…234 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03618454
CAS-Nummer: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III