8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13482-1G OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA 642 EUR
APOSOR13482-1G APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₃S
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02752892
CAS-Nummer: 90429-62-2
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III