4,5-Diaminophthalonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13405-1G OR13405-5G
APOSOR13405-1GEA 57.2 EUR
APOSOR13405-1G APOSOR13405-5G
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
4,5-Diaminophthalonitrile
Formel: C₈H₆N₄
Schmelzpunkt: 270…276 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02376082
CAS-Nummer: 129365-93-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III