1,2-Dibrombenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13221-100G
OR13221-250G
OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA
53.8
EUR
APOSOR13221-100G
APOSOR13221-250G
APOSOR13221-25G
1,2-Dibrombenzol 98%
1,2-Dibrombenzol
Formel:
C₆H₄Br₂ Siedepunkt: 224 °C Schmelzpunkt: 44351 °C Dichte: 1,956 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000057 CAS-Nummer: 583-53-9 EINECS: 209-507-3 |