(±)-4-Chlormandelsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 50.9 EUR
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(±)-4-Chlormandelsäure
(±)-4-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042724
CAS-Nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6