2-Brom-5-chloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13198-25G
OR13198-5G
OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA
29
EUR
APOSOR13198-25G
APOSOR13198-5G
APOSOR13198-100G
2-Brom-5-chloranisol
2-Brom-5-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03790889 CAS-Nummer: 174913-09-8 |