N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1315-1G OR1315-5G
APOSOR1315-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1315-1G APOSOR1315-5G
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₆H₇N₃S
Schmelzpunkt: 181…184 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068177
CAS-Nummer: 164670-44-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III