6-Cyanonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 109 EUR
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 187…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318135
CAS-Nummer: 70165-31-0