4-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
4-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Schmelzpunkt: 128…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684317
CAS-Nummer: 762287-57-0