2,2'-Bithiophen 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 60.9 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophen 99%
2,2'-Bithiophen
Formel: C₈H₆S₂
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 32…33 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005414
CAS-Nummer: 492-97-7
EINECS: 207-767-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR