α-Brom-2-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 84.1 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Brom-2-iodtoluol 98%
α-Brom-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molekulargewicht: 296.93 g/mol
Siedepunkt: 279
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236046
CAS-Nummer: 40400-13-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II