1-Brom-4-ethylbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Bromophenyl)ethane

OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 31.9 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Brom-4-ethylbenzol
1-Brom-4-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 203…204 °C
Dichte: 1.341 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000111
CAS-Nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR