2,3-Dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 49.3 EUR
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichlorpyridin
2,3-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Schmelzpunkt: 64…69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006229
CAS-Nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8