2,4-Dibromphenol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR13037-100G OR13037-25G
APOSOR13037-100GEA 58 EUR
APOSOR13037-100G APOSOR13037-25G
2,4-Dibromphenol 95%
2,4-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Siedepunkt: 239 °C
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002149
CAS-Nummer: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR