1-Brom-4-propylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 39.3 EUR
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Brom-4-propylbenzol
1-Brom-4-propylbenzol
Formel: C₉H₁₁Br
Molekulargewicht: 199.09 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: -41.5
Dichte: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012456
CAS-Nummer: 588-93-2