Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate
OR1296-10G
OR1296-1G
OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA
519
EUR
APOSOR1296-10G
APOSOR1296-1G
APOSOR1296-5G
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂S₂ Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00115120 CAS-Nummer: 243669-48-9 |