Benzylbromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Bromotoluene
OR12905-100G
OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA
43.5
EUR
APOSOR12905-100G
APOSOR12905-25G
Benzylbromid 99%
Benzylbromid
Formel:
(C₆H₅)CH₂Br Siedepunkt: 198…199 °C Schmelzpunkt: –3…–1 °C Dichte: 1.438 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000172 CAS-Nummer: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN-Nummer: 1737 ADR: 6.1+8,II |