2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12878-100MG OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA 371 EUR
APOSOR12878-100MG APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₈Cl₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840134
CAS-Nummer: 886886-02-8