4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[(Piperidin-4-yl)thio]pyridine dihydrochloride
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840146
CAS-Nummer: 105283-60-1