2-(4-Methylphenyl)-2-phenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 531 EUR
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylessigsäure
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1882-56-0