2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.5 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
2-Methyl-2-propanyl-(3-aminopropyl)carbamat
N-Boc-1,3-propanediamine
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Siedepunkt: 203 °C
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210021
CAS-Nummer: 75178-96-0
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III