4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 197 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁ClO₂S
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631922
CAS-Nummer: 101366-51-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II