2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR12462-10G
OR12462-1G
OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA
1350
EUR
APOSOR12462-10G
APOSOR12462-1G
APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Formel:
C₉H₇Cl₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02580953 CAS-Nummer: 184877-74-5 |