4-Brom-2-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1244-100G OR1244-25G OR1244-5G
APOSOR1244-100GEA 132 EUR
APOSOR1244-100G APOSOR1244-25G APOSOR1244-5G
4-Brom-2-nitrobenzoesäure 97%
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekulargewicht: 246.02 g/mol
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01013599
CAS-Nummer: 99277-71-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS III