Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 174 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263220
CAS-Nummer: 67973-80-2