N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12379-1G
OR12379-250MG
OR12379-100MG
OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA
221
EUR
APOSOR12379-1G
APOSOR12379-250MG
APOSOR12379-100MG
APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₂ClNS Schmelzpunkt: 168…169 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07106798 CAS-Nummer: 912569-78-9 |