4-Ethylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 560 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 75…80 °C/20mmHg
Dichte: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04969087
CAS-Nummer: 42195-97-1
UN-Nummer: 2924
ADR: 3+8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR