(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G
OR12313-250MG
OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA
119
EUR
APOSOR12313-1G
APOSOR12313-250MG
APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molekulargewicht: 161.21 g/mol Schmelzpunkt: 261…263 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00457746 CAS-Nummer: 20028-40-4 UN-Nummer: 3259 ADR: 8 III |