5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 232 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formel: C₆H₅ClOS
Siedepunkt: 120 °C/8mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130092
CAS-Nummer: 31555-59-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II