7-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12299-1G
OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA
221
EUR
APOSOR12299-1G
APOSOR12299-250MG
7-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid 97%
7-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₅ClOS Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
120081-47-2 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |