7-Benzo[b]thiophencarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12294-1G
OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA
285
EUR
APOSOR12294-1G
APOSOR12294-250MG
7-Benzo[b]thiophencarbonsäure 97%
7-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₆O₂S Schmelzpunkt: 176,5…178.5 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
10134-98-2 |