2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 132 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formel: C₃H₂Br₂N₂
Schmelzpunkt: 193…198 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08741407
CAS-Nummer: 64591-03-3