4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR12258-1G
OR12258-5G
APOSOR12258-1GEA
0
EUR
APOSOR12258-1G
APOSOR12258-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Schmelzpunkt: 125…133 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03407387 CAS-Nummer: 916766-82-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |