Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-Methyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Methyl 2-[(dimethylamino)methylene]acetoacetate
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 551 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molekulargewicht: 171.2 g/mol
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689663
CAS-Nummer: 203186-56-5