3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅IN₂
Schmelzpunkt: 190…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659023
CAS-Nummer: 23616-57-1