2-Acetyl-6-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.8 EUR
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-brompyridin 98%
2-Acetyl-6-brompyridin
Formel: C₇H₆BrNO
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272200
CAS-Nummer: 49669-13-8