3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1203-100G
OR1203-25G
OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA
538
EUR
APOSOR1203-100G
APOSOR1203-25G
APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃ Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05865178 CAS-Nummer: 357611-51-9 |