2,5-Dibrompyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 26.4 EUR
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibrompyridin
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molekulargewicht: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006221
CAS-Nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR