2-Amino-5-brompyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine

OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 21.9 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-brompyridin 98%
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR