trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11972-25G
OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA
43.5
EUR
APOSOR11972-25G
APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Schmelzpunkt: 51…53 °C Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009964 CAS-Nummer: 38289-29-1 |