4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 241 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BN₂O₃S
Schmelzpunkt: 206…210 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659877
CAS-Nummer: 850568-26-2