3,5-Dibromanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11698-25G
OR11698-5G
OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA
72.5
EUR
APOSOR11698-25G
APOSOR11698-5G
APOSOR11698-100G
3,5-Dibromanilin 98%
3,5-Dibromanilin
Formel:
C₆H₅Br₂N Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047841 CAS-Nummer: 626-40-4 |