3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11689-1G
OR11689-5G
APOSOR11689-1GEA
29
EUR
APOSOR11689-1G
APOSOR11689-5G
3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
3,5-Dibromanilin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₆Br₂ClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800855 CAS-Nummer: 188349-40-8 |