Chlorogenic acid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
OR1166-25G OR1166-1G OR1166-5G
APOSOR1166-25GEA 155 EUR
APOSOR1166-25G APOSOR1166-1G APOSOR1166-5G
Chlorogenic acid 98+%
Chlorogenic acid
Formel: C₁₆H₁₈O₉
Schmelzpunkt: 210 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003862
CAS-Nummer: 327-97-9