5-Bromvanillin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1162-100G OR1162-25G OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA 72.5 EUR
APOSOR1162-100G APOSOR1162-25G APOSOR1162-500G
5-Bromvanillin
5-Bromvanillin
Formel: C₈H₇BrO₃
Molekulargewicht: 231.05 g/mol
Siedepunkt: 314
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006940
CAS-Nummer: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6